P8169
Phytagel™
suitable for plant cell culture, BioReagent, powder
Sinónimos:
Goma Gellan, Agente gelificante sustituto del agar
About This Item
Productos recomendados
product line
BioReagent
Quality Level
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
General description
Application
- en la solidificación de medios de cultivo para ensayos radiculares en Arabidopsis thaliana
- como componente del medio sólido de Paul para cultivo de Agrobacterium
- como componente del medio de inducción radicular en cultivo de tejido de Ilex dumosa
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Reconstitution
Legal Information
also commonly purchased with this product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Protocolos
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.