P5864
Proteoglycan from bovine nasal septum
chromatographically purified
Sinónimos:
Bovine Proteoglycan, Nasal Proteoglycan
Productos recomendados
origen biológico
bovine nasal septum
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
cell culture | stem cell: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
bovine ... PRG4(280867)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.