CC117
Proteoglucanos de sulfato de condroitina extracelulares de pollo
Sinónimos:
Chicken Chondroitin Proteoglycans, Chondroitin Sulfate Proteoglycans, Extracellular Proteoglycans
About This Item
Productos recomendados
biological source
chicken
Quality Level
100
300
assay
95%
form
liquid
mol wt
<400 kDa
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
chicken ... VCAN(395565)
General description
* Cantidad: Proteína determinada utilizando el análisis de ácido bicinconínico (BCA). Tenga en cuenta que 100 μg es una medición de los polipéptidos centrales. Los componentes de esta mezcla contienen el polipéptido central más glucosaminoglucanos unidos
Tradicionalmente se pensaba en el agrecano como un proteoglucano del cartílago y el neurocano y el fosfacano como proteoglucanos neuronales, sin embargo, estudios recientes indican que los cuatro proteoglucanos tienen patrones de distribución amplios pero distintivos en los embriones tempranos. La presencia de estos proteoglucanos no se ha examinado cuidadosamente en tejido adulto más allá de los sitios previstos. Estos proteoglucanos son moléculas antiadherentes y son capaces de inhibir tanto la adhesión célula-ECM como la adhesión célula-célula.
Application
Physical form
Storage and Stability
Analysis Note
HOMOGENEIDAD:
Según el análisis mediante PAGE, el material es puro al 95 % y migra como una masa grande de elevado PM (<400 kDa) en condiciones reducidas. No se han determinado las cantidades exactas de especies de GSPG.
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protocolos
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.