P5806
Pasteurella multocida toxin
lyophilized powder
Sinónimos:
PMT
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
sterile-filtered
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
envase
vial of 50 μg toxin (Also contains 10 mM Tris, 0.1 M NaCl, and 0.1% sucrose, pH 8.3.)
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.