Documentos clave
P5493
Sigma-Aldrich
Disolución salina tamponada con fosfato
10X, solution, pH 7.2-7.6 (25 °C), BioPerformance Certified, for molecular biology
Sinónimos:
PBS
Seleccione un Tamaño
1 L
US$ 418,00
4 L
US$ 1.340,00
US$ 418,00
Fecha estimada de envío29 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
US$ 418,00
4 L
US$ 1.340,00
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
US$ 418,00
Fecha estimada de envío29 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Disolución salina tamponada con fosfato, 10× concentrate, BioPerformance Certified, suitable for cell culture
grade
BioPerformance Certified
for molecular biology
Quality Level
100
200
sterility
0.2 μm filtered
form
solution
storage condition
(Tightly closed)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
impurities
Bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
color
colorless
pH
7.2-7.6 (25 °C)
solubility
water: soluble
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
suitability
suitable for
suitable for flow cytometry
suitable for microscopy
application(s)
advanced drug delivery
foreign activity
DNAse, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
SMILES string
OP(=O)(O)[O-].OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Cl-].[Cl-].[K+].[K+]
InChI
InChI=1S/2ClH.2K.3Na.2H3O4P/c;;;;;;;2*1-5(2,3)4/h2*1H;;;;;;2*(H3,1,2,3,4)/q;;5*+1;;/p-5
InChI key
LOKCTEFSRHRXRJ-UHFFFAOYSA-I
Application
La disolución salina tamponada con fostato se ha utilizado;
  • como una disolución de lavado celular en células madre de la pulpa dental humana (CPSC)[1]
  • para estudios de perfusión en muestras de cerebro diseccionado[2]
  • como disolución de lavado para la preparación de muestras de células de cultivo de neuronas para marcaje con inmunofluorescencia e inmunocitoquímico[3]
  • como disolución de lavado para el ovario y el esperma durante su cultivo y fertilización in vitro[4]
Packaging
El tamaño de envase de 4 litros viene en una caja con un grifo para dispensar sin derrames.
Other Notes
Cuando se diluye a una concentración 1X, este producto dará una disolución salida tamponada con fosfato con una concentración de tampón fosfato de 0,01 M y una concentración de cloruro de sodio de 0,154 M. El pH de la disolución tampón será 7,4.
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Differences in serum steroid hormones concentrations in spontaneously hypertensive
Kozlowska A, et al.
Physiological Research (2018)
Maturation, Fertilization and Implantation of Cattle Ova Cultured in Different Media
Saif AH, et al.
The eurasia proceedings of science, technology, engineering & mathematics., 3(9), 181-188 (2018)
Stephen J Bush et al.
G3 (Bethesda, Md.), 9(2), 359-373 (2018-12-12)
One of the most significant physiological challenges to neonatal and juvenile ruminants is the development and establishment of the rumen. Using a subset of RNA-Seq data from our high-resolution atlas of gene expression in sheep (Ovis aries) we have provided
Diverse effect of BMP-2 homodimer on mesenchymal progenitors of different origin
Hrubi E, et al.
Human Cell : Official Journal of Human Cell Research Society, 31(2), 139-148 (2018)
Distribution and Neurochemistry of the Porcine Ileocaecal Valve Projecting Sensory Neurons in the Dorsal Root Ganglia and the Influence of Lipopolysaccharide from Different Serotypes of Salmonella spp. on the Chemical Coding of DRG Neurons in the Cell Cultures
Mikolajczyk A, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 19(9), 2551-2551 (2018)
Protocolos
The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format
3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes specialized plates and ECM for cell aggregation and spheroid formation in vitro.
3-D Culture Matrix™ Collagen I facilitates cellular growth and differentiation in vitro, offering versatile applications in biomedical research.
Contenido relacionado
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the molecular weight of Product No. P5493 (Phosphate buffered saline)?
    1 answer
    1. Product P5493 is a 10× concentrate phosphate buffered saline solution, certified for bio-performance and suitable for cell culture. This solution comprises two primary ingredients diluted in water:
      - Disodium hydrogenorthophosphate with a molecular weight of 141.96 g/mol, identified by CAS number 7558-79-4.
      - Sodium chloride with a molecular weight of 58.44 g/mol, identified by CAS number 7647-14-5.
      Helpful?
  4. What is the formulation of the 10X PBS, P5493?
    1 answer
    1. The exact formulation for this 10X PBS product remains proprietary. It does not contain calcium, magnesium, or glucose. Per the product page: When diluted to a 1X concentration, this product will yield a phosphate buffered saline solution with a phosphate buffer concentration of 0.01M and a sodium chloride concentration of 0.154M. The solution pH will be 7.4.
      Helpful?
  5. What is the concentration of KCl in 10x PBS? Which phosphate salts are used and what is the concentration of each salt?
    1 answer
    1. Please see the responses to each questions below:
      Q: What is the concentration of KCl in 10x PBS?
      A: No KCl is used. P5493 contains NaCl.
      Q: Which phosphate salts are used and what is the concentration of each salt?
      A: This is specifically a sodium phosphate buffer, not a mixture of sodium phosphate and potassium phosphate buffer. Unfortunately, the detailed composition remains proprietary.
      Helpful?
  6. Does Product P5493, Phosphate buffered saline (PBS), contain calcium and magnesium?
    1 answer
    1. No, it does not contain calcium and magnesium.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. What is the concentration of the 10X stock solution of Product P5493, Phosphate buffered saline (PBS)?
    1 answer
    1. As formulated, the 10X solution is 100 mM phosphate and 1.54 M sodium chloride.