P5394
L-α-fosfatidilcolina
from dried egg yolk, Type X-E, ≥40% (enzymatic)
Sinónimos:
1,2-Diacil-sn-glicero-3-fosfocolina, 3-sn-Fosfatidilcolina, L-α-lecitina, Azolectina, PC
Productos recomendados
origen biológico
egg yolk (dried)
Nivel de calidad
tpo
Type X-E
Formulario
solid
concentración
≥40% (enzymatic)
grupo funcional
phospholipid
tipo de lípido
phosphoglycerides
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
Clave InChI
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Hydroxyzine- and cetirizine-loaded liposomes: effect of duration of thin film hydration, freeze-thawing, and changing buffer pH on encapsulation and stability.: Discusses the encapsulation efficiency of hydroxyzine and cetirizine in L-α-Phosphatidylcholine liposomes, emphasizing the impact of preparation conditions on liposomal stability and drug release (Elzainy et al., 2005).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)