131601P
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
95% (Egg), Avanti Polar Lipids, Powder
Sinónimos:
L-α-phosphatidylcholine (95%) (Egg, Chicken)
Productos recomendados
Nombre del producto
Egg PC (95%), Avanti Research™ - A Croda Brand
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 g (131601P-1g)
pkg of 10 × 1 g (131601P-10g)
pkg of 5 × 1 g (131601P-5g)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
phospholipids
phosphoglycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
Clave InChI
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)