P5374
Anti-Podoplanin antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Aggrus, Anti-GP36, Anti-Glycoprotein, 36-KD, Anti-OTS8, Anti-T1A2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38 kDa
reactividad de especies
human, rat
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL using heat retrieved, human skin sections
western blot (chemiluminescent): 5-10 μg/mL using human HEK-293 or rat NRK cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDPN(10630)
rat ... Pdpn(54320)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)