MABC117
Anti-Podoplanin Antibody, clone NZ1.2
clone NZ1.2, from rat
Sinónimos:
Aggrus, Glycoprotein 36, Gp36, PA2.26 antigen, T1-alpha, T1A
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
NZ1.2, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDPN(10630)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Cytoskeleton
Calidad
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Podoplanin in 10 µg of human lung tissue lysate.
Descripción de destino
4 isoforms are produced by alternative splicing, at molecular weights of ~17 kDa (isoform 1), ~18 kDa (isoform 2), ~25 kDa (isoform 3), and ~25 kDa (isoform 4).
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human lung tissue lysate.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable