P4562
Piruvato sódico
powder, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
Sinónimos:
αÁcido α-cetopropiónico sodium salt, Ácido 2-oxopropanoico sodium salt, Ácido pirúvico sodium salt
Productos recomendados
Línea del producto
BioXtra
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
técnicas
cell culture | embryo: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clave InChI
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- as a supplement in Ca2+ + N-Tris(hydroxymethil)methyl-2-aminoethanesulfonic acid (TES)–NaCl medium for sperm incubation[2]
- as a supplement in TCM-199 hepes modification solution for cumulus-oocytes complexes (COC′s) culture[3]
- as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM) to culture mouse primary hepatocytes (MPHs) and also to intraperitoneally inject fasted mice for glucose production assessment[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
El agua ultrapura proveniente del sistema Milli-Q® se muestra libre de BPA, adecuada para la investigación embriológica, minimizando la interferencia de los disruptores endocrinos.
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture