P8574
Piruvato sódico
BioXtra, ≥99%
Sinónimos:
αÁcido α-cetopropiónico sodium salt, Ácido 2-oxopropanoico sodium salt, Ácido pirúvico sodium salt
Productos recomendados
product line
BioXtra
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)