This product is also soluble in water at 10mg/ml. Please see the link below to review the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/195/258/p4020pis.pdf
P4020
Protamine sulfate
amorphous powder
Sinónimos:
Salmine, Salmine from salmon
Productos recomendados
Nombre del producto
Protamine sulfate salt from salmon, Grade X, amorphous powder
tpo
Grade X
Formulario
amorphous powder
impurezas
histone, free (Millon test)
color
white to off-white
solubilidad
6 M HCl: 25 mg/mL
Descripción general
Aplicación
Protamine in the form of solid lipid nanoparticles (SLN) promoted transfection with plasmid DNA more efficiently and with less cytotoxicity than comparable SLNs composed of Esterquat-1.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
Are there other solvents besides 6M HCl to bring protamine sulfate salt into solution?
1 answer-
Helpful?
-
-
Bonjour, Pourriez vous me confirmer qu'il s'agit bien d'un polypeptide et de combien d'unité de monomère est il formé ? Pourriez vous m'envoyer la représentation de la molécule ? merci
1 answer-
Unfortunately, structural studies on for this product have not been performed. However, regarding structure characterization and molecular representation of protamine from salmon, the following publication may be of interest for reference.
J Biol Chem. 1959 Sep:234:2314-6.
Physical and chemical properties of protamine from the sperm of salmon (Oncorhynchus tschawytscha). II. Anion binding characteristics
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13807973/Helpful?