P3755
6-Propyl-2-thiouracil
enzyme inhibitor
Sinónimos:
2,3-Dihydro-6-propyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine
Seleccione un Tamaño
US$ 79,80
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 79,80
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Productos recomendados
descripción
enzyme inhibitor
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder
mp
218-220 °C (lit.)
solubilidad
10% NH3: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
cadena SMILES
CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
Clave InChI
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... DIO1(1733) , TPO(7173)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?