P2200
Protein C from human plasma
Activated, lyophilized powder, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Activated Protein C
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human plasma
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
heavy chain 41 kDa
light chain 21 kDa
técnicas
inhibition assay: suitable
solubilidad
H2O: 1 mg/mL
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PROC(5624)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)