605190-M
Thrombin, Human Plasma
Sinónimos:
Thrombin, Human Plasma
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human plasma
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 9383
Formulario
lyophilized
actividad específica
≥1000 NIH units/mg protein
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
solubilidad
water: 1 mg/mL
aqueous buffer: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- as a component of endothelial growth medium (EGM) media for the transplantation and reisolation of Kaposi′s sarcoma-associated herpesvirus-human endothelial cell line (KSHV-HuARLT) cells from mice[3]
- for the fabrication of fibrin gels[4]
- as a component of EGM media for viral copy number analysis of KSHV-HuARLT cells and matrigel implant[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Reconstitución
Nota de análisis
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable