P118
Phaclofen
solid
Sinónimos:
3-Amino-2-(4-chlorophenyl)propanephosphonic acid
Formulario
solid
impurezas
≥97% (NMR)
color
white
solubilidad
0.1 M HCl: 13.3 mg/mL
methanol: 19.3 mg/mL
DMSO: insoluble
cadena SMILES
NCC(CP(O)(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H13ClNO3P/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-15(12,13)14/h1-4,8H,5-6,11H2,(H2,12,13,14)
Clave InChI
VSGNGLJPOGUDON-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... GABBR1(2550) , GABBR2(9568)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)