P1016
Phenylalanine Ammonia-Lyase from Rhodotorula glutinis
Grade I, buffered aqueous glycerol solution, 0.8-2.0 units/mg protein
Sinónimos:
L-Phenylalanine ammonia-lyase, Phenylalanine Deaminase from Rhodotorula glutinis
Seleccione un Tamaño
US$ 242,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 242,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
fungus (Rhodotorula glutinis)
Nivel de calidad
tpo
Grade I
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
0.8-2.0 units/mg protein
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de análisis
Inhibidor
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)