OGS1499
PSF-CMV-PURO-NH2-ALB - HUMAN ALBUMIN SECRETION PLASMID
plasmid vector for molecular cloning
Sinónimos:
cloning vector, expression vector, molecular cloning vector, plasmid, plasmid vector, snapfast vector, vector
About This Item
Productos recomendados
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
size 6197 bp
selección de bacterias
kanamycin
selección de células de mamífero
puromycin
Origen de replicación
pUC (500 copies)
Escisión peptídica
no cleavage
Ubicación de la etiqueta en el péptido
N-terminal
Promotor
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
gen reportero
none
Señal de secreción
human albumin
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
About the Peptide Tag:This plasmid contains an Human Albumin (Alb) secretory signal peptide (SP) to allow proteins to be exported from the cytosol. During translocation from the cytosol the signal peptide is removed from the protein by endogenous proteases.
Promoter Expression Level: This plasmid contains the mammalian CMV promoter to drive gene expression. We have tested all of our mammalian promoters in a range of cell types and CMV is consistently the strongest in those we have studied. However there are many reports of the CMV promoter demonstrating silencing by methylation in long-term culture.
Secuencia
Nota de análisis
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)