790346
ITO
30 nm (SEM)
Sinónimos:
Indium tin oxide, ITO
Formulario
nanopowder
Nivel de calidad
composición
In2O3, 90%
SnO2, 10%
tamaño de partícula
30 nm (SEM)
mp
1910 °C (lit.)
densidad
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Clave InChI
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- transparent electrodes(1)
- the formation of conductive paper and organic contaminants (2)
- the formation of transparent conductive oxide films and magnetic nanocomposites(3)
- electrochromic materials and as well as in biomedical applications(4)
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.