Merck
O9255
Sigma-Aldrich
Oleyl bromide
≥99% (GC)
Sinónimos:
1-Bromo-cis-9-octadecene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H35Br
Número de CAS:
Peso molecular:
331.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99% (GC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCBr
InChI
1S/C18H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
Clave InChI
RRQWVJIFKFIUJU-KTKRTIGZSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)