Merck
330485
Sigma-Aldrich
1-Bromoeicosane
≥97%
Sinónimos:
Eicosyl bromide
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 234,00
US$ 234,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 234,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)19Br
Número de CAS:
Peso molecular:
361.44
Beilstein:
1763647
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 234,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
12.5 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥97%
mp
36-39 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C20H41Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h2-20H2,1H3
Clave InChI
CZASMUMJSKOHFJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-Bromoeicosane was used in the preparation of CuBr/polymer nanocomposite.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Self-assembled monolayers of 1-bromoeicosane were evaluated at the vacuum-graphite and liquid-graphite interfaces using scanning tunneling microscopy.[2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Solvent effects on the self-assembly of 1-bromoeicosane on graphite. Part I. Scanning tunneling microscopy.
Florio GM, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(9), 3631-3640 (2009)
Laser co-photolytic approach to copper (I) bromide/polymer nanosol and nanocomposite.
Pola J, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 190(1), 29-33 (2007)