145785
1-Bromodecane
98%
Sinónimos:
Decyl bromide
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
densidad
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
Clave InChI
MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?