N9389
Fosfato de 4-nitrofenilo disodium salt hexahydrate
chromogenic, tablet
Sinónimos:
4-Nitrofenil fosfato de disodio, 4-Nitrofenil fosfato de sodio hexahydrate, Fosfato de p-nitrofenilo disodium hexahydrate, pNPP disodium hexahydrate
Seleccione un Tamaño
US$ 303,00
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 303,00
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Productos recomendados
Nombre del producto
Fosfato de 4-nitrofenilo disodium salt hexahydrate, tablet
description
5 mg substrate per tablet
Quality Level
form
tablet
fluorescence
λex 310 nm (pH 7.1)
λex 399 nm (Reaction Product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to visualize glycoprotein VI (GPVI) binding to collagen type I (Col I)[3]
- enzymatic color reaction for semi-quantitative measurement of allergen-specific IgE by ELISA[4]
- alkaline phosphatase assay[5]
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.