Merck
SRE0026
Sigma-Aldrich
Sustrato de fosfatasa
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Sinónimos:
Fosfato de 4-nitrofenilo disodium salt hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 199,00
5 G
US$ 570,00
10 G
US$ 974,00
25 G
US$ 2.180,00
50 G
US$ 3.910,00
US$ 199,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 199,00
5 G
US$ 570,00
10 G
US$ 974,00
25 G
US$ 2.180,00
50 G
US$ 3.910,00
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
371.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
US$ 199,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
Clave InChI
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Sustrato cromógeno para usar en procedimientos ELISA de fosfatasa ácida y la alcalina. Rinde un producto final soluble que es de color amarillo y puede leerse espectrofotométricamente a 405 nm. La reacción de pNPP puede detenerse con NaOH 3 N y leerse a 405 nm.
Phosphatase substrate has been used in the chromogenic detection of adsorbed rabbit IgG to determine coating efficiency.[1]
Otras notas
Sustrato para la determinación de fosfatasas ácidas y alcalinas.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)