Merck
N7779
Sigma-Aldrich
Nojirimycin bisulfite
solid, ≥98% (TLC)
Sinónimos:
5-Amino-5-deoxyglucopyranose bisulfite, Nojirimycin 1-sulfonic acid
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 307,00
US$ 307,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 307,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO7S
Número de CAS:
Peso molecular:
243.23
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 307,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Nombre del producto
Nojirimycin bisulfite microbial, solid
origen biológico
Streptomyces sp.
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@H]1N[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H13NO7S/c8-1-2-3(9)4(10)5(11)6(7-2)15(12,13)14/h2-11H,1H2,(H,12,13,14)/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Clave InChI
PLICPKOWHZITQE-DVKNGEFBSA-N
Aplicación
Inhibitor of β-glucosidase.
Inhibitor of β-glucosidases with about the same spectrum as parent nojirimycin, but 3- to 4-fold lower activity.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R Donsimoni et al.
Enzyme, 39(2), 78-89 (1988-01-01)
This work describes the purification of a beta-glucosidase (beta-D-glucoside-glucohydrolase EC 3.2.1.21) from the digestive juice of Helix pomatia and the study of the enzyme's active site by using different reversible and irreversible inhibitors. The catalytic constants of arylglycosides and their