Saltar a
D9641
Deoxygalactonojirimycin hydrochloride
powder or solid, ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-galactitol, Migalastat
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
2 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 230,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
199.63
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
US$ 230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Deoxygalactonojirimycin hydrochloride,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or solid
solubility
water: soluble 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.OC[C@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m1./s1
InChI key
ZJIHMALTJRDNQI-OLALXQGDSA-N
Application
Deoxygalactonojirimycin hydrochloride has been used as an α-galactosidase A inhibitor to assess the enzymatic activity of α-galactosidase A. It has also been used as an α-galactosidase A inhibitor to study its effects on the mRNA levels in human embryonic kidney (HEK) cells and hippocampal neurons.
Biochem/physiol Actions
Deoxygalactonojirimycin hydrochloride is an inhibitor of α-galactosidase A. Deoxygalactonojirimycin exhibits therapeutic effects against Fabry disease.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D131D3179D9160
description
-
description
solid
description
≥98% (GC), BioXtra
description
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or solid
form
solid
form
powder
form
powder
solubility
water: soluble 1 mg/mL
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.8 mg/mL, 0.1 M HCl: slightly soluble, ethanol: soluble, aqueous buffer pH > 5: soluble, DMSO: soluble, H2O: slightly soluble 0.17 mg/mL
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)