N7764
Nicotinic acid mononucleotide
Sinónimos:
Nicotinate mononucleotide
About This Item
Productos recomendados
biological source
animal
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1C(O)C(OC1COP(O)(O)=O)[N]2=CC(=CC=C2)C(O)=O
InChI
1S/C11H15NO9P/c13-8-7(5-20-22(17,18)19)21-10(9(8)14)12-3-1-2-6(4-12)11(15)16/h1-4,7-10,13-14H,5H2,(H,15,16)(H2,17,18,19)
InChI key
IUJWGLOJJKFASX-UHFFFAOYSA-N
General description
application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)