N2128
4-Nitroaniline
crystalline
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97.5%
Formulario
crystalline
color
yellow
bp
260 °C/100 mmHg (lit.)
mp
146-149 °C (lit.)
ε (coeficiente de extinción)
8.8 at 410 nm at 1 mM (pH 5.0-10.5)
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
Clave InChI
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
415.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
213.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?