N183
NBQX disodium salt hydrate
≥98% (HPLC), lyophilized powder, neuroprotective AMPA/kainate glutamate receptor antagonist
Sinónimos:
1,2,3,4-Tetrahydro-6-nitro-2,3-dioxo-benzo[f]quinoxaline-7-sulfonamide disodium salt hydrate, FG 9202 disodium salt hydrate
Productos recomendados
Nombre del producto
NBQX disodium salt hydrate, ≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
lyophilized powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
, brown to dark red-brown
solubilidad
H2O: >10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.[Na+].[Na+].NS(=O)(=O)c1cccc2c1c(cc3nc([O-])c([O-])nc23)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H8N4O6S.2Na.H2O/c13-23(21,22)8-3-1-2-5-9(8)7(16(19)20)4-6-10(5)15-12(18)11(17)14-6;;;/h1-4H,(H,14,17)(H,15,18)(H2,13,21,22);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clave InChI
LQSCHRKYVVVUFA-UHFFFAOYSA-L
Información sobre el gen
human ... GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA3(2892) , GRIA4(2893) , GRIK1(2897) , GRIK2(2898) , GRIK3(2899) , GRIK4(2900) , GRIK5(2901)
Aplicación
- in N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) kinetic studies[1]
- as an α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) receptor antagonist for the electrophysiological studies cultured neurons[2]
- in the extracellular solution for current/voltage (I/V) relationship and rectification index experiments in excitatory postsynaptic currents (EPSCs) mediated by NMDA receptors (EPSCNMDAR)[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience