N0142
Monoclonal Anti-Neurofilament 200 (Phos. and Non-Phos.) antibody produced in mouse
clone N52, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
N52, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
wide range
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:400 using rat cerebellum
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using rat brain extract
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
Descripción general
Monoclonal Anti-Neurofilament 200 (phosphorylated and non-phosphorylated) (mouse IgG1 isotype) is derived from the hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)