M4403
Anti-MAP2 Antibody
mouse monoclonal, HM-2
Sinónimos:
MAP2 Antibody - Monoclonal Anti-MAP2 antibody produced in mouse, Map2 Antibody
Seleccione un Tamaño
US$ 466,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 466,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Productos recomendados
Nombre del producto
Monoclonal Anti-MAP2 antibody produced in mouse, clone HM-2, ascites fluid
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HM-2, monoclonal
mol peso
antigen ~280 kDa
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
rat, chicken, human, mouse, bovine, quail
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1:1,000 using a fresh total rat brain extract or an enriched microtubule protein preparation
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)