Documentos clave
MTCR1050
MTC Bio Reversible Rack
to hold, 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes, orange
Sinónimos:
stacking western blot box, tube holder, tube rack
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
orange
polypropylene
Características
to hold 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
MTC Bio R1050
Parámetros
-80 °C temperature
Descripción general
Rack, reversible, 96 x 1.5/2.0mL or 0.5mL, (113 x 199mm), Orange
Características y beneficios
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
Información legal
MTC is a trademark of MTC Bio
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)