Saltar a
ML0014
Alanine Metabolite Library
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 kit
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 747,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41116107
US$ 747,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
Quality Segment
General description
Alanine metabolism known also as Glucose-Alanine cycle or Cahill cycle is the process in which muscles utilize amino acids for their energetic needs.
  • Glutamate and Pyruvate are transformed into Alanine and α-ketoglutarate in the muscle, through the actions of Alanine aminotransferase (AST) and Pyridoxal Phosphate.
  • The α-ketoglutarate transforms to Glutamate through the actions of glutamate dehydrogenase with an addition of ammonia. But, in this pathway, the ammonia is excluded from the muscles.
  • The Alanine passes through the blood stream and into the liver. In the liver, the Alanine and a-ketoglutarate transform to Pyruvate and Glutamate by the actions of Alanine aminotransferase (AST).
  • The Pyruvate transforms to glucose by the Cori cycle (Gluconeogenesis) and returns to the muscle from the blood stream.
Packaging
Components:
Each vial is packaged individually and contains 10 mg of the Alanine pathway metabolite standards.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
ML0015ML0010ML0012
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • Adenosine 5′-diphosphate sodium salt, bacterial, ≥95% (HPLC) 10 mg
    SDS
  • Adenosine 5′-monophosphate monohydrate, from yeast, ≥97% 10 mg
    SDS
  • Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate, Grade I, ≥99%, from microbial 10 mg
    SDS
  • Biotin, ≥99% (HPLC), lyophilized powder 10 mg
    SDS
  • Glycine, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC) 10 mg
    SDS
  • Glyoxylic acid monohydrate, 98% 10 mg
    SDS
  • L-Alanine, ≥98% (TLC) 10 mg
    SDS
Ver todo (13)
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
¿Qué está pasando?
WGK 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)