MAK548
Glucose-6-Phosphate (G6P) Assay Kit
sufficient for 200 fluorometric tests
About This Item
Productos recomendados
método de detección
fluorometric
enfermedades relevantes
hematological disorder; cancer
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
The Glucose-6-Phosphate Assay Kit provides a simple, sensitive, and rapid fluorescence-based method for detecting G6P in biological samples such as serum, plasma, urine, as well as in cell culture samples. In the coupled enzyme assay, the G6P concentration is proportionally related to NADPH that is specifically monitored by a fluorogenic NADPH sensor. The detection limit of the G6P Assay Kit is 3 µM G6P in a 100 µL reaction volume.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)