10127647001
Roche
Glucose-6-phosphate
mol wt (glucose-6-P: Mr = 260.2, glucose-6-P-Na2: Mr = 304.2), pkg of 5 g
Sinónimos:
D-Glucose 6-phosphate disodium salt hydrate, G-6-P-Na2, Robison ester
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
mol peso
(glucose-6-P: Mr = 260.2, glucose-6-P-Na2: Mr = 304.2)
envase
pkg of 5 g
fabricante / nombre comercial
Roche
Condiciones de envío
ambient
cadena SMILES
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;/m1.../s1
Clave InChI
UUWJZXLTPORJKW-WYFATIGWSA-L
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Calidad
Variante de la fórmula
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?