Although the standard that has been tested is recombinant human renin, theoretically the kit should be suitable for all other species.
MAK157
Renin Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Sinónimos:
Renin Enzyme Detection Kit
Seleccione un Tamaño
US$ 405,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 405,00
Productos recomendados
uso
sufficient for 100 fluorometric tests
método de detección
fluorometric
enfermedades relevantes
cardiovascular diseases
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... REN(5972)
rat ... REN(24715)
Categorías relacionadas
Descripción general
Idoneidad
Principio
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Species that this assay works on?
1 answer-
Helpful?
-
-
Does the kit MAK157 contain any Renin inhibitor? If so, how much Renin inhibitor should be added, and at what step of the assay should it be added in order to determine the Renin activity?
1 answer-
The kit MAK157 does not contain any Renin inhibitor. To confirm the activity using this kit, researchers can use a RENIN INHIBITOR separately.The amount of inhibitor to use and the step to use the Renin inhibitor can be referred to from published literature.