Merck
MAK047
Sigma-Aldrich
Kit de análisis de la actividad lipasa II
sufficient for 100 colorimetric tests (with TNB standard)
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
usage
sufficient for 100 colorimetric tests (with TNB standard)
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cancer; gastrointestinal diseases; pulmonary disorders
storage temp.
−20°C
General description
Las lipasas son una familia de enzimas que cataliza la rotura de los enlaces ésteres de los lípidos. En los mamíferos, esta familia consta de muchos miembros cruciales, como las lipasas pancreática, hepática, endotelial y lipoproteica. Las lipasas, como la lipasa pancreática, son fundamentales para el metabolismo de los lípidos. Las lipasas también desempeñan un papel clave en procesos como la señalización celular y la inflamación. Las mediciones de la actividad lipasa suelen utilizarse para detectar lesiones o enfermedades pancreáticas y para controlar enfermedades como la fibrosis quística, la enfermedad celíaca y la enfermedad de Crohn.
Application
El kit II de análisis de la actividad lipasa se ha utilizado para medir la actividad lipasa.
Features and Benefits
Compatible con sistemas de manipulación de alto rendimiento.
Suitability
Es idóneo para la detección de la actividad lipasa en muestras biológicas: tejidos, células y suero
Principle
El kit de análisis de la actividad lipasa proporciona un procedimiento simple y directo para medir la actividad lipasa en una diversidad de muestras. La actividad lipasa se determina mediante una reacción enzimática acoplada, que da lugar a un producto colorimétrico (412 nm) proporcional a la actividad enzimática presente. Una unidad de lipasa es la cantidad de enzima que generará 1,0 μmol de TNB por minuto a 37 °C.
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
Visite la Librería de documentos
Inflammatory response of disc cells against Propionibacterium acnes depends on the presence of lumbar Modic changes.
Dudli S, et al.
European Spine Journal : Official Publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society, 27(5), 1013-1020 (2018)
Daniel Hernandez-Patlan et al.
Frontiers in veterinary science, 9, 784387-784387 (2022-03-12)
The three Bacillus strains present in Norum™ were initially selected by their excellent to good relative enzyme activity (REA) production score for amylase, protease, lipase, phytase, cellulase, β-glucanase, and xylanase. Further studies confirmed that the three isolates also showed an
Jinquan Wang et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 11(3) (2021-04-04)
The aim of this experiment was to evaluate the effect of a phytogenic feed additive (PFA) on growth performance and nutrient digestibility of broilers fed corn and soybean meal-based diets containing two different levels of crude protein. A 2 ×
Stefan Dudli et al.
European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society, 27(5), 1013-1020 (2017-09-09)
Intervertebral disc with Propionibacterium acnes (P. acnes) is suggested to be an etiology of Modic type I changes in the adjacent bone marrow. However it is unknown if disc cells can respond to P. acnes and if bone marrow cells
Jervian Johnson et al.
3 Biotech, 11(7), 360-360 (2021-07-24)
In this study, hydrolytic and oxidative activities of enzymes isolated from halophilic microbes were characterized and applied for biomass utilization. First, lipase from Micrococcus luteus, and peroxidase and laccase from Pseudoalteromonas phenolica and Pseudoalteromonas peptidolytica were selected and their catalytic