30058
Lipase Substrate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-(glutaric acid 6-methylresorufin ester)
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: soluble (10mg/mL)
fluorescence
λex 529 nm; λem 600 nm in 0.1 M Tris pH 8.4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCC(COC(=O)CCCC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C(C)=C3Oc2c1)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H69NO8/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-31-50-34-38(51-32-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)35-52-43(48)25-24-26-44(49)53-37-27-28-39-42(33-37)54-45-36(3)41(47)30-29-40(45)46-39/h27-30,33,38H,4-26,31-32,34-35H2,1-3H3
InChI key
FYOMYGYHAZESGQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?