Merck
M7319
Sigma-Aldrich
ML 10302
≥98%, solid
Sinónimos:
2-Piperidinoethyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 654,00
US$ 654,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 654,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21ClN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
312.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 654,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98%
Formulario
solid
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)OCCN2CCCCC2
InChI
1S/C15H21ClN2O3/c1-20-14-10-13(17)12(16)9-11(14)15(19)21-8-7-18-5-3-2-4-6-18/h9-10H,2-8,17H2,1H3
Clave InChI
RVFIAQAAZUEPPE-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potent, selective 5-HT4 serotonin receptor agonist
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
D Yang et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(4), 608-621 (1997-02-14)
A number of benzoates derived from 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid and substituted 1-piperidineethanol were synthesized and found to be potent 5-HT4 receptor agonists in the electrically-stimulated myenteric plexus and longitudinal muscle of the guinea pig ileum and the rat esophagus muscle. Monosubstitution
Jean-Louis Soulier et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(20), 6220-6228 (2005-09-30)
Recently, human 5-HT4 receptors have been demonstrated to form constitutive dimers in living cells. To evaluate the role of dimerization on the 5-HT4 receptor function, we investigated the conception and the synthesis of bivalent molecules able to influence the dimerization
F De Ponti et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 13(6), 543-553 (2002-03-21)
5-Hydroxytryptamine (5-HT)4 receptor agonists stimulate gut motility through cholinergic pathways, although there are data suggesting that noncholinergic (tachykininergic) excitatory pathways may also be involved. Differences may exist between the small bowel and colon. Our aims were: (i) to compare the