Saltar a
SML1371
Prucalopride
≥98% (HPLC), 5-HT4 serotonin receptor agonist, powder
Sinónimos:
4-Amino-5-chloro-2,3-dihydro-N-[1-(3-methoxypropyl)-4-piperidinyl]-7-benzofurancarboxamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 97,50
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 379,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H26ClN3O3
Número CAS:
Peso molecular:
367.87
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 97,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Prucalopride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCCN1CCC(NC(C2=CC(Cl)=C(N)C3=C2OCC3)=O)CC1
InChI
1S/C18H26ClN3O3/c1-24-9-2-6-22-7-3-12(4-8-22)21-18(23)14-11-15(19)16(20)13-5-10-25-17(13)14/h11-12H,2-10,20H2,1H3,(H,21,23)
InChI key
ZPMNHBXQOOVQJL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Prucalopride is a selective 5-HT4 serotonin receptor agonist with enterokinetic activity.
Prucalopride is a selective 5-HT4 serotonin receptor agonist with enterokinetic activity. 5-HT4 receptors are GPCRs that are expressed in the CNS and peripheral tissues. The receptor has a role in GI motility disorders such as irritable bowel syndrome and idiopathic constipation. Agonists are prokinetic and of potential use for disoroders of reduced motility. Prucalopride is a selective 5-HT4 serotonin receptor agonist with enterokinetic activities. Prucalopride has pK(i) values of 8.60 and 8.10 for the human 5-HT(4a) and 5-HT(4b) receptor, respectively, and at least 290-fold selectivity for 5-HT4 over other serotonin and dopamine receptors.
In healthy male individuals, prucalopride decreases the display of esophageal acid and promotes gastric emptying. It is effective, safe and shows good tolerance for the treatment of men with chronic constipation.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)