Merck
SML0081
Sigma-Aldrich
Zacopride hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-Amino-N-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-5-chloro-2-methoxybenzamide hydrochloride hydrate
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 173,00
50 MG
US$ 702,00
US$ 173,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 173,00
50 MG
US$ 702,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20ClN3O2 · HCl · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
346.25 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 173,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to tan
solubilidad
H2O: ≥10 mg/mL
emisor
Wyeth
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.Cl.COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NC2CN3CC[C@H]2CC3
InChI
1S/C15H20ClN3O2.ClH.H2O/c1-21-14-7-12(17)11(16)6-10(14)15(20)18-13-8-19-4-2-9(13)3-5-19;;/h6-7,9,13H,2-5,8,17H2,1H3,(H,18,20);1H;1H2
Clave InChI
NPXXKMBXEODDAF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Serotonin 5-HT3 and 5-HT4 receptor antagonist
Zacopride is a sub-nanomolar antagonist of the serotonin 5-HT3 receptor that also displays agonist-like activity against 5-HT4 receptors. It is a potent anxiolytic in animal models, and also has strong antiemetic effects, and also increases aldosterone levels via activation of 5-HT4 receptor in the adrenal glands.
Características y beneficios
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)