Product M4561, Greiner high binding surface, will bind up to 600 ng/cm2 of polar proteins and peptides.
For more information, please view the product on the Griener website: https://shop.gbo.com/products/bioscience/immunology-hla/96-well-elisa-microplates/655061.html?sword_list%5B0%5D=655061&no_cache=1
M4561
Greiner high and medium binding 96 well plates
flat bottom clear wells
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
Seleccione un Tamaño
US$ 231,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 231,00
Productos recomendados
Materiales
clear polystyrene
flat bottom clear wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt (F-bottom)
envase
case of 40
fabricante / nombre comercial
Greiner 655061
tamaño
96 well
pocillo volumen
382 μL
pocillo volumen de trabajo
25-340 μL
tipo de unión
high binding surface
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Idoneidad
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
What is the binding rate of a protein in an ELISA well during the coating step? (Greiner plate ref: 655061).
1 answer-