Documentos clave
M7687
Greiner 96 well 1 x 8 strip plates
medium binding, flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 2.170,00
US$ 2.170,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 2.170,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
US$ 2.170,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Materiales
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
envase
case of 100
fabricante / nombre comercial
Greiner 762070
volumen máximo
388 μL
tamaño
96 wells
volumen de trabajo
350 μL
tipo de unión
medium binding surface
Descripción general
MICROLON® 200, 96W 12xF8 Strip Microplate, working volume 20-350 μL; total well volume 388 μL.
Otras notas
96 well flat (F) solid bottom microplate in white frame, F8 strips mounted in frame, medium-binding, no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm.
Idoneidad
UsefμL in immunological assays. MICROLON 200 is a hydrophobic medium binding surface that will bind up to 200 ng/cm2 of non-polar proteins and peptides. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Información legal
MICROLON is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)