This plate is completely black, including the bottom of the wells.
M9685
Greiner 96 well plates, polypropylene
392 μL/well, flat bottom black polypropylene wells
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
Seleccione un Tamaño
US$ 900,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 900,00
Productos recomendados
Materiales
black polypropylene
flat bottom black polypropylene wells
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt (F-bottom)
envase
case of 100
fabricante / nombre comercial
Greiner 655209
volumen máximo
392 μL
tamaño
96 wells
volumen de trabajo
370 μL
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Idoneidad
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
Is the flat bottom black or transparent?
1 answer-
Helpful?
-
-
Are the M9685 - Greiner 96 well plates, polypropylene indeed black? The pictures shows a clear/white plate, but the description says: flat bottom black polypropylene wells
1 answer-
The product is black polypropylene well plates with a flat bottom.