Saltar a
M2133
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
β-N-acetylhexosaminidase substrate, fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Sinónimos:
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-gluco­pyrano­side
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 91,00
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 441,00
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 499,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.340,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H21NO8
Número CAS:
Peso molecular:
379.36
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
EC Number:
253-333-0
US$ 91,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide, β-N-acetylhexosaminidase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16-,17-,18?/m1/s1
InChI key
QCTHLCFVVACBSA-XWEABGILSA-N
General description
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide (4-MUF-NAG) contains chitin monomer, N-acetyl-D-glucosamine (NAG) and a 4-methylumbelliferone (7-hydroxy-4-methylcoumarin) (4-MUF) moiety.
Fluorogenic substrate for β-N-acetylhexosaminidase
Application
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide has been used as a substrate for assaying
  • β-N-acetylglucosaminidase (NAGase) from soil samples
  • chitinase from Fusarium oxysporum using fluorimetric assay
  • β-N-acetylhexosaminidases from Arabidopsis thaliana roots and leaves samples
Biochem/physiol Actions
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide (4-MUF-NAG) is a synthetic fluorogenic substrate for N-acetyl-β-D-glucosaminidase (NAGase). The enzyme functionality is assessed by its ability to hydrolyze the N-acetyl-D-glucosamine (NAG) residue in 4-MUF-NAG. 4-MUF-NAG is also a substrate for Chitinase and N-acetylhexosaminidase.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
47450245442869585
description
β-N-acetylhexosaminidase substrate
description
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assays of N-acetyl-β-D-glucosaminidase.
description
Fluorogenic substrate for isoenzyme A of N-acetyl-β-D-glucosaminidase (hexosaminidase A). Can be used for the prenatal diagnosis of Tay-Sachs disease and for the classification of GM2 gangliosidosis genotypes.
description
suitable for fluorescence, ≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: soluble, methanol: soluble
solubility
water: 20 mg/mL
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
crystalline solid
form
crystalline solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)