M1390
3,3′-Methylene-bis(4-hydroxycoumarin)
Sinónimos:
Bishydroxycoumarin, Dicoumarol, Dicumarol
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
mp
290-292 °C (lit.)
solubilidad
pyridine: 50 mg/mL, clear, faintly yellow to brownish-yellow
cadena SMILES
OC1=C(CC2=C(O)c3ccccc3OC2=O)C(=O)Oc4ccccc14
InChI
1S/C19H12O6/c20-16-10-5-1-3-7-14(10)24-18(22)12(16)9-13-17(21)11-6-2-4-8-15(11)25-19(13)23/h1-8,20-21H,9H2
Clave InChI
DOBMPNYZJYQDGZ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP2C9(1559) , VKORC1(79001)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?