This product may be stored for several days at 4 °C. The product has not been evaluated for long term freezer storage. However, other sources note that stock solutions of kynurenic acid at 100 mM, initially prepared with 5 M NaOH and subsequently diluted with saline and the pH adjusted with 2 N HCl, may be stored at -20 °C. This information has not been validated. Please see the link below to review the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/231/908/k3375pis.pdf
K3375
Kynurenic acid
≥98% (HPLC), powder, NMDA receptor antagonist
Sinónimos:
4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Kynurenic acid, ≥98%
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
mp
275 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CHRNA1(1134) , CHRNA10(57053) , CHRNA2(1135) , CHRNA3(1136) , CHRNA4(1137) , CHRNA5(1138) , CHRNA6(8973) , CHRNA7(1139) , CHRNA9(55584) , CHRNB1(1140) , CHRNB2(1141) , CHRNB3(1142) , CHRNB4(1143) , GRIA3(2892) , GRIA4(2893) , GRIK1(2897) , GRIK2(2898) , GRIK3(2899) , GRIK4(2900) , GRIK5(2901) , GUCA2A(2980) , GUCA2B(2981) , NGFR(4804) , SLC23A2(9962)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grin2a(24409)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
-
Do you have any recommendations for storage after reconstitution of the product?
1 answer-