Documentos clave
M1152
Supelco
Liquid scintillation vials, glass
volume 6 mL, Minivial, vial size 17 mm × 58 mm , with cap, Cap: 13mm urea with metal foil liner., pkg of 1000 ea
Sinónimos:
Glass vials for liquid scintillation
Seleccione un Tamaño
1000 EA
US$ 752,00
US$ 752,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 EA
US$ 752,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
US$ 752,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
glass vial
metal foil liner
Características
closure type white urea cap
envase
pkg of 1000 ea
vial tamaño
17 mm × 58 mm , with cap
volumen
6 mL
Adaptador
thread for 13-425
Descripción general
Wheaton 180 brand low-potassium glass yielding consistent low backgrounds and high UV transmission. White caps fit tightly and can be written on.
Envase
Vials are shrink-wrapped, 200 per tray.
Caps are packed in separate tray.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)