Merck
M1032
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl methacrylate
>97% (GC)
Sinónimos:
Methacrylic acid cyclohexyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=C(CH3)COOC6H11
Número de CAS:
Peso molecular:
168.23
Beilstein:
2045235
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensayo
>97% (GC)
contiene
0.006% hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
bp
68-70 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h9H,1,3-7H2,2H3
Clave InChI
OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)