Merck
95658
Supelco
Allyl methacrylate
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=C(CH3)COOCH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
126.15
Beilstein:
1747406
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
presión de vapor
4.6 mmHg ( 20 °C)
contiene
20-120 ppm MEHQ as inhibitor
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
bp
59-61 °C/43 mmHg (lit.)
densidad
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-5-9-7(8)6(2)3/h4H,1-2,5H2,3H3
Clave InChI
FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
94.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
34.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)